Learn More
Aluminiumdraht, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Artikelnummer. 11332398
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 m
5 m
25 m
Packungsgröße:
1 Meter
25 Meter
5 Meter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11332398 25 m 25 Meter
11312398 1 m 1 Meter
11322398 5 m 5 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11332398 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 014441.G9
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Form: ca. 8.4 g/m; Härte: weich
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7429-90-5
Summenformel Al
Molekulargewicht (g/mol) 26.98
MDL-Nummer MFCD00134029
InChI-Schlüssel XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum
Farbe Silber
Namenshinweis Annealed
Aussehen Silver-colored wire
Menge 25 m
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.999% (Metals basis)
Form Draht, 2 mm (0.08 Zoll) Durchmesser
IUPAC-Name Aluminium