Learn More
Aluminiumdraht, 1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser, geglüht, Puratronic™, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 m
5 m
Packungsgröße:
25 Meter
5 Meter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aluminum wire |
| Namenshinweis | 1.0mm (0.04 in.) dia., Annealed, Temper: soft |
| Menge | 5 m |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Gewicht | ≈2.1g/m |
| Form | Draht |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| Reinheit (%) | 99.9999% |
| Güte | Puratronic |