Learn More
Aluminiumdraht, 0.81 mm (0.032 Zoll) Durchmesser, geglüht, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058801
Click to view available options
Menge:
10 m
250 m
50 m
Packungsgröße:
10 Meter
250 Meter
50 Meter
Artikelnummer. 11349508
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043336.G6
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7429-90-5
Summenformel Al
Molekulargewicht (g/mol) 26.98
MDL-Nummer MFCD00134029
InChI-Schlüssel XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC-Name Aluminium
SMILES [Al]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum wire
Namenshinweis 0.81mm (0.032 in.) dia., Annealed, Temper: soft
Menge 10 m
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈1.4g/m
Form Draht
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.999%
Güte Puratronic