Learn More
Ultradünne Aluminiumfolie, 1.0 Mikrometer Dicke, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11358628
Click to view available options
Menge:
10 mm
25 mm
50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11358628
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040684.DJ
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7429-90-5
Summenformel Al
Molekulargewicht (g/mol) 26.98
MDL-Nummer MFCD00134029
InChI-Schlüssel XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC-Name Aluminium
SMILES [Al]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum Ultrathin foil
Farbe Silber
Menge 50 mm
Geruch Geruchsneutral
Partikelgröße 1.0 Micron thick
Form Kreisförmige Scheibe auf permanenter Mylar-Tragschicht
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.995%