Learn More
Aluminumtrifluormethanesulfonat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318877
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11318877 50 g 50 Gramm
11328877 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318877 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 038568.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Aluminiumtrifluormethansulfonat wird in pharmazeutischen Zwischenprodukten verwendet.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74974-61-1
Summenformel C3AlF9O9S3
Molekulargewicht (g/mol) 474.171
MDL-Nummer MFCD00143596
InChI-Schlüssel FKOASGGZYSYPBI-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum trifluoromethanesulfonate, aluminum triflate, aluminum triflate, aluminum tris trifluoromethanesulfonate, aluminum trifluoromethanesulphonate, aluminum 3+ tritriflate, aluminum trifluoromethanesulfonate, aluminum iii triflate, aluminum iii triflate, aluminum tris fluoranyl methanesulfonate
PubChem CID 2737634
IUPAC-Name Aluminum;trifluormethansulfonat
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Al+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum trifluoromethanesulfonate
Schmelzpunkt ∼300°C
Farbe Weiß
Strukturformel Al(CF3SO3)3
Menge 50 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Hygroscopic
Formelmasse 474.2
Physikalische Form Pulver
RUO– Nur für Forschungszwecke