Learn More
Aluminumtrifluormethanesulfonat, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
Aluminum trifluoromethanesulfonate is used in pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aluminum trifluoromethanesulfonate |
Schmelzpunkt | ∼300°C |
Farbe | Weiß |
Strukturformel | Al(CF3SO3)3 |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 474.2 |
Physikalische Form | Pulver |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Aluminum trifluoromethanesulfonate
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.