Learn More
Aluminium-Titanoxid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11302438
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Unit Size:
25 Gramm
Product Code. 11302438
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014484.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 12004-39-6 | Al2O5Ti | 181.825 g/mol
Aluminum titanium oxide is used in refractory industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12004-39-6
Summenformel Al2O5Ti
Molekulargewicht (g/mol) 181.825
MDL-Nummer MFCD00064749
InChI-Schlüssel CNRZQDQNVUKEJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum titanate, powder, oxo-bis oxoalumanyloxy titanium, trioxo-2,4-dioxa-1,5-dialumina-3-titanapentane, aluminum titanate, nanopowder, <25 nm particle size bet trace metals basis
PubChem CID 16213786
IUPAC-Name Oxo-bis(Oxoalumanyloxy)titan
SMILES O=[Al]O[Ti](=O)O[Al]=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Aluminum titanium oxide
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 181.86
Reinheit (%) 99.5%
Geruch Geruchsneutral
compliance-icons
Product Identifier
  • Aluminum titanium oxide
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.