Learn More
WTW™ RT 0.020 - 1.50 mg/l Al Aluminium Küvetten-Test 0,02-1,50MG/L
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Boden, Oberfläche, Meer, Abwasser, Trinkwasser, Sickerwasser, Prozesswasser |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, Photoflex Photometer |
| Enthält | Zertifikate |
| Bereich | 0,02 bis 1.2 mg/l |
| Testmethode | Photometrisch |
| Typ | TOC Standardlösung |