Learn More
Aluminiumsulfathydrat, TRC
Artikelnummer. 30326715
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30326715 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30326715 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA575735500G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum Sulfate (AS)
CAS 17927-65-0
Menge 500 g
Summenformel 2 Al . 3 O4 S . H2 O
Synonym Aluminum Sulfate (2:3) Hydrate, Aluminum Sulfate Hydrate, Aluminum Trisulfate Hydrate, Dialuminum Trisulfate Hydrate
InChI-Formel InChI=1S/2Al.3H2O4S.H2O/c;;3*1-5(2,3)4;/h;;3*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+3;;;;/p-6
SMILES O.[Al+3].[Al+3].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-]
IUPAC-Name Dialuminium;trisulfat;hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 360.17
Formelmasse 359.8288