Learn More
Aluminiumsulfat-Hydrat, Puriss., gemäß analytischer Spezifikation von BP, Ph. EUR., 100-110 %, 51.0-59.0 % Al2(SO4)3-Basis, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15651020 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
20 kg
25 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
20 Kilogramm
25 Kilogramm
6 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15651020 6 x 1 kg 6 Stück
15611020 1 kg 1 Kilogramm
15621020 2.5 kg 2.50 Kilogramm
15631020 20 kg 20 Kilogramm
15641020 25 kg 25 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15651020 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 110446X1KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, Ph. Eur., 100 bis 110 %, 51.0 bis 59.0 % Al2(SO4)3-Basis
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7784-31-8
Summenformel Al2H36O30S3
Molekulargewicht (g/mol) 666.401
InChI-Schlüssel AMVQGJHFDJVOOB-UHFFFAOYSA-H
Synonym Aluminiumsulfat-Octadecahydrat, Patent-Alaun, Dialuminiumsulfat-Octadecahydrat, Aluminiumsulfat .18 H2O, Aluminiumsulfat.18 H2O, Aluminiumsulfat-Wasser 1/18, aluminum sulfate.18h2o, aluminum sulfate.18h2o, dialuminium sulfate octadecahydrate, aluminum sulfate-water 1/18
PubChem CID 22377415
ChEBI CHEBI:74779
IUPAC-Name Dialuminium;trisulfat;otadecahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminumsulfathydrat
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph.Eur.BP
Menge 6 x 1 kg
Strukturformel Al2(SO4)3 · H2O
UN-Nummer UN3260
Formelmasse 342.15 (Wasserfreie Basis)
Reinheit (%) 100 bis 110 %
Güte puriss.