Learn More
Aluminiumsulfat-Hydrat ACS MP Biomedicals
Artikelnummer. 11450482 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11450482 1 kg
11430482 100 g
11440482 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450482 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219140391
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 17927-65-0
Synonym aluminum sulfate octadecahydrate, patent alum, cake alum octadecahydrate, unii-tcs9l00g8f, dialuminum sulfate octadecahydrate, tcs9l00g8f, aluminum sulfate.18h2o, aluminum sulfate.18h2o, dialuminium sulfate octadecahydrate, aluminum sulfate-water 1/18
PubChem CID 22377415
ChEBI CHEBI:74779
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum Sulfate Hydrate
Namenshinweis Hydrat
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 98 zu 102 %
Summenformel Al2H36O30S3
InChI-Schlüssel AMVQGJHFDJVOOB-UHFFFAOYSA-H
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3]
IUPAC-Name Dialuminium;trisulfat;otadecahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 666.401
Formelmasse 342.15 (Wasserfrei)
Güte ACS-Reagenz