Learn More
Aluminum Sulfate Hydrate ACS MP Biomedicals
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aluminum Sulfate Hydrate |
| Namenshinweis | Hydrate |
| Menge | 100 g |
| Prozentgehaltsbereich | 98 to 102% |
| Summenformel | Al2O12S3 |
| InChI-Schlüssel | DIZPMCHEQGEION-UHFFFAOYSA-H |
| SMILES | [Al+3].[Al+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O |
| IUPAC-Name | dialuminium(3+) trisulfate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 342.13 |
| Formelmasse | 342.15 (Anhydrous) |
| Mehr anzeigen |