Learn More
Aluminiumsulfat-Hydrat, ≥97 %, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15662250 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15662250 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15682250 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15672250 2.5 kg Poly-Flasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15662250 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 227617100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz, ≥98 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7784-31-8
Summenformel Al2H36O30S3
Molekulargewicht (g/mol) 666.401
InChI-Schlüssel AMVQGJHFDJVOOB-UHFFFAOYSA-H
Synonym Aluminiumsulfat-Octadecahydrat, Patent-Alaun, Dialuminiumsulfat-Octadecahydrat, Aluminiumsulfat .18 H2O, Aluminiumsulfat.18 H2O, Aluminiumsulfat-Wasser 1/18, aluminum sulfate.18h2o, aluminum sulfate.18h2o, dialuminium sulfate octadecahydrate, aluminum sulfate-water 1/18
PubChem CID 22377415
ChEBI CHEBI:74779
IUPAC-Name Dialuminium;trisulfat;otadecahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminumsulfathydrat
Schmelzpunkt 87 °C
Farbe Weiß
Physikalische Form Fest
Menge 100 g
Strukturformel Al2(SO4)3 · H2O
UN-Nummer UN3260
Formelmasse 342.15 g/mol (wasserfreie Basis)
Reinheit (%) ≥ 97 %
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 1.7 g/cm3