Learn More
VACUUBRAND™ Kleinflansche aus Aluminium mit Schlauchwelle
Artikelnummer. 10587801
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
10/6 mm
16/10 mm
25/10 mm
25/12 mm
25/8 mm
40/8 mm
Größe:
4 x 8 mm
6 x 10 mm
6 x 10 mm
7 x 12 mm
10 x 15 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10587801
Marke: VACUUBRAND™ 20662500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vakuumsysteme mit kleinen Flanschen brauchen geeignete Komponenten, damit der Querschnitt der Verbindung vom System zur Vakuumpumpe konsistent bleibt.Mit unseren kleinen Flanschanschlüssen für Membranpumpen und elastischen Anschlusskomponenten kann die Pumpe in das Vakuumverteilungssystem integriert werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 10/6 mm
Zur Verwendung mit Magnetbetätigte Ventile VV und VV C
Material Aluminium
Gesamtlänge (metrisch) 4 cm
Menge Je 1
Größe 4 x 8 mm
Typ Kleiner KF-Flansch