Learn More
Aluminiumrohling, 6,35 mm (0,25 in.) Durchmesser x 6,35 mm (0,25 in.) Länge, 99,99 % (Metallbasis)
Artikelnummer. 11364398
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11364398 50 g 50 Gramm
11344398 10 g 10 Gramm
11354398 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11364398 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042327.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Form: ca. 0,54 g/slug | CAS: 7429-90-5 | Al | 26,98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7429-90-5
Summenformel Al
Molekulargewicht (g/mol) 26.98
MDL-Nummer MFCD00134029
InChI-Schlüssel XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum
Farbe Silber
Aussehen Silver-colored slug
Menge 50 g
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.99% (Metals basis)
Form Slug, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser X 6.35 mm (0.25 Zoll) Länge
IUPAC-Name Aluminium
RUO– Nur für Forschungszwecke