Learn More
Eppendorf™ Ausschiebeplattform Aluminium für Schüttler I26 und I26R
Artikelnummer. 11672764
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Spezialplattform für 2,8 l-Fernbachkolben
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
11672764 Spezialplattform für 2,8 l-Fernbachkolben 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11672764 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. M13249910
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Eppendorf Schüttlerplattformen sind in einer Vielzahl an Werkstoffen und Größen erhältlich und lassen sich dementsprechend optimal an praktisch jede Umgebung anpassen. Universalplattformen können für Tausende von Kombinationen von Klammern und anderes Zubehör angepasst werden. Spezielle Plattformen werden komplett mit einer vorinstallierten Einzelklammerngröße geliefert.
Ausschiebeplattform aus Aluminium für Schüttler I26 und I26R, 76 × 46 cm, nicht austauschbar mit anderen 76 x 46 cm messenden Plattformen, Spezialplattform für 2,8 l-Fernbachkolben – Kolbenfüllmenge: 6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 76 × 46 cm
Beschreibung Nicht mit anderen austauschbar
Zur Verwendung mit (Geräte) Spezialplattform für 2,8 l-Fernbachkolben