Learn More
Aluminium-Silicium-Rohling, 6.35 mm (0.25 in.) Durchmesser x 6.35 mm (0.25 in.) Länge, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051956
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11394378
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042322.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 11145-30-5
Summenformel AlSi
Molekulargewicht (g/mol) 55.067
MDL-Nummer MFCD00143595
InChI-Schlüssel CSDREXVUYHZDNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon aluminum, aluminum-silicon alloy, al.si, aluminum silicon slug, aluminum silicon, aluminum-silane 1/1, aluminum silicon powder,-325 mesh, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 6.35mm 0.25in length, aluminum silicon slug, 12.7mm 0.5in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic
PubChem CID 9793685
IUPAC-Name Aluminium;Silikon
SMILES [Al].[Si]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum Silicon slug
Namenshinweis 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Al:Si; 99:1 wt%
Menge 50 g
Geruch Geruchsneutral
Form Slug
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.99%