Learn More
Aluminium-sec-butanolat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Aluminum sec-butoxide is used to prepare photosensitive alumina gel films. It is also used in the preparation of microporous crystalline aluminophosphate AlPO-41 and alumina mesoporous material. It is used as a gelling agent of paint and ink and water repellent substance of wood. Further, it acts as an active catalyst and reducer of aldehydes and ketones. In addition to this, it is used to make high-surface-area alumina using 2,4-pentanedione as a chelating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aluminium-sec-butanolat wird zur Herstellung von lichtempfindlichen Aluminiumoxid-Gelschichten verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von mikroporösem kristallinem Aluminophosphat AlPO-41 und mesoporösem Aluminiumoxidmaterial verwendet Es wird als Geliermittel für Farben und Tinte und als wasserabweisende Substanz für Holz verwendet. Darüber hinaus fungiert es als aktiver Katalysator und Reduzierer von Aldehyden und Ketonen. Darüber hinaus wird es zur Herstellung von Aluminiumoxid mit hoher Oberfläche mit 2,4-Pentandion als Chelatbildner verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Isopropylalkohol und Toluol.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, Metallen und Halogenen.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 200°C to 206°C (30mmHg) |
| Chemischer Name oder Material | Aluminum sec-butoxide |
| Menge | 2500 g |
| UN-Nummer | UN1992 |
| Beilstein | 3910908 |
| Flammpunkt | 27°C (82°F) |
| Löslichkeitsinformationen | Miscible with alcohol,isopropyl alcohol and toluene. |
| Formelmasse | 246.32 |
| Reinheit (%) | 97% |
| Geruch | Alkoholähnlich |
| Mehr anzeigen |