Learn More
Aluminium-sec-butoxid, 95%
Artikelnummer. 11347338
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
4 x 500 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
2000 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11347338 500 g 500 Gramm
11317338 10 g 10 Gramm
11327338 100 g 100 Gramm
11337338 4 x 500 g 2000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11347338 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 030721.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2269-22-9 | C12H30AlO3 | 249,351 g/mol
Es wird verwendet für aktive Katalysatoren und Trägermaterialien, anorganische Membranen, Reduktionsmittel für Aldehydketone, Oxidationsmittel für Aldehydketone, Gelbildner für Druckfarben und Lacke, Dehydratisierungsmittel, Imprägniermittel und Fette auf Aluminiumbasis.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2269-22-9
Summenformel C12H30AlO3
Molekulargewicht (g/mol) 249.351
MDL-Nummer MFCD00009327
InChI-Schlüssel LWGPRERTOLVRLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum sec-butoxide, aluminum tri-sec-butoxide, 2-butanol, aluminum salt, aluminum sec-butylate, aluminum butan-2-olate, aluminum tri-s-butoxide, 2-butanol, aluminum salt 3:1, aluminum tri-sec-butanolate, al o-sec-bu 3, aluminiumtri-sec-butoxide
PubChem CID 50931103
IUPAC-Name Aluminium;butan-2-ol
SMILES CCC(C)O.CCC(C)O.CCC(C)O.[Al]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum sec-butoxide
Dichte 0.967 g/mL
Siedepunkt 200°C to 206°C (30 mmHg)
Flammpunkt 27°C (82°F)
Geruch Alkoholähnlich
Brechungsindex 1.439
Menge 500 g
UN-Nummer UN1992
Beilstein 3910908
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water; Soluble in aromatic hydrocarbons, alcohols
Formelmasse 246.32
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke