Learn More
Aluminium-sec-butoxid, 95%
Beschreibung
Es wird verwendet für aktive Katalysatoren und Trägermaterialien, anorganische Membranen, Reduktionsmittel für Aldehydketone, Oxidationsmittel für Aldehydketone, Gelbildner für Druckfarben und Lacke, Dehydratisierungsmittel, Imprägniermittel und Fette auf Aluminiumbasis.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aluminum sec-butoxide |
| Dichte | 0.967 g/mL |
| Siedepunkt | 200°C to 206°C (30 mmHg) |
| Flammpunkt | 27°C (82°F) |
| Geruch | Alcohol-like |
| Brechungsindex | 1.439 |
| Menge | 10 g |
| UN-Nummer | UN1992 |
| Beilstein | 3910908 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Aluminium sek-butoxid
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
RUO– Nur für Forschungszwecke