Learn More
Bochem™ Aluminiumstäbe
Beschreibung
- Aluminium
- Größen variieren
- Für Stativ
- 12 D/O
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Aluminium |
| Länge (metrisch) | 750 mm |
| Länge (metrisch) Stab | 750 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Produkttyp | Stange |
| Gewindegröße | M10 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Stativfüße mit M 10-Gewinde |
| Menge | Je 1 |