Learn More
Aluminiumstab, Legierung 6061, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11389707
Change view
Click to view available options
Menge:
30 cm
5 x 30 cm
Packungsgröße:
30 Zentimeter
5 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11389707 30 cm 30 Zentimeter
11379707 5 x 30 cm 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11389707 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042052.BV
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum rod, Alloy 6061
Namenshinweis 6.35mm (0.25 in.) dia.
Menge 30 cm
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈0.85g/cm
Form Stange
MDL-Nummer MFCD00214039