Learn More
Aluminiumstab, Legierung 6061, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aluminum rod, Alloy 6061 |
| Namenshinweis | 6.35mm (0.25 in.) dia. |
| Menge | 5 x 30 cm |
| Geruch | Odorless |
| Gewicht | ≈0.85g/cm |
| Form | Stange |
| MDL-Nummer | MFCD00214039 |