Learn More
Aluminiumstab, Legierung 6061, 25.4 mm (1.0 Zoll) Durchmesser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051834
Click to view available options
Menge:
30 cm
5 x 30 cm
Packungsgröße:
30 Zentimeter
5 Stück
Artikelnummer. 11339717
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042055.BV
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum rod, Alloy 6061
Namenshinweis 25.4mm (1.0 in.) dia.
Menge 30 cm
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈13.7 g/cm
Form Stange
MDL-Nummer MFCD00214039