Learn More
Aluminiumstab, 6 mm (0.2 in.) Durchmesser, Puratronic™, 99.9965 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4781780
Click to view available options
Menge:
15 cm
5 x 15 cm
Packungsgröße:
15 Zentimeter
5 Stück
Artikelnummer. 11397137
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011478.BT
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Form: Ca. 0.76 g/cm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7429-90-5
Summenformel Al
Molekulargewicht (g/mol) 26.98
MDL-Nummer MFCD00134029
InChI-Schlüssel XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC-Name Aluminium
SMILES [Al]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum
Farbe Silber
Aussehen Silver-colored rod
Dichte 2.7g/cm3
Menge 15 cm
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.9965% (Metals basis)
Form Stange, 6 mm (0.2 Zoll) Durchmesser