Learn More
VACUUBRAND™ Reduzierstücke aus Aluminium mit Kleinflanschen
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
25/10 mm
25/16 mm
40/10 mm
40/16 mm
40/25 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 25/10 mm |
| Zur Verwendung mit | Magnetbetätigte Ventile VV und VV C |
| Material | Aluminium |
| Menge | Je 1 |
| Größe | 40 mm |
| Typ | Reduzierende Stücke |