Learn More
VACUUBRAND™ Reduzierstücke aus Aluminium mit Kleinflanschen
Artikelnummer. 10029440
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
25/10 mm
25/16 mm
40/10 mm
40/16 mm
40/25 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
10029440 40/16 mm 1 Stück
10099600 25/16 mm 1 Stück
10653952 40/25 mm 1 Stück
10707841 25/10 mm 1 Stück
10593942 40/10 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10029440 Lieferant VACUUBRAND™ Lieferanten-Nr. 20669043
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 40/16 mm
Zur Verwendung mit Magnetbetätigte Ventile VV und VV C
Material Aluminium
Menge Je 1
Größe 40 mm
Typ Reduzierende Stücke