Learn More
Aluminium-Kaliumsulfat-Dodecahydrat, TRC
Artikelnummer. 30136865
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136865 5 g 5 Gramm
30008068 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136865 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA5760485G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7784-24-9
Summenformel AlK(SO4)2 . 12H2O
Molekulargewicht (g/mol) 474.39
Synonym Alum
IUPAC-Name Aluminum; Kalium; Disulfat; Dodecahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[K+].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum Potassium Sulfate Dodecahydrate
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/Al.K.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;+1;;;;;;;;;;;;;;/p-4
Formelmasse 473.9755