Learn More
Aluminium-Kaliumsulfat-Dodecahydrat, Puriss. p. a. ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7072007 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15693310
Marke: Honeywell-Fluka 31242500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Puriss., p.a., ACS-Reagenz, Europäisches Arzneibuch-Reagenz, ≥ 99.5 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7784-24-9
Summenformel AlH24KO20S2
Molekulargewicht (g/mol) 474.372
MDL-Nummer MFCD00149143
InChI-Schlüssel GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
Synonym Kalinit, Aluminumkaliumsulfat-Dodecahydrat, Kaliumalaundodecahydrat, Kalialaundodecahydrat, Aluminumkaliumdisulfat-Dodecahydrat, Alaun, Kalium, Dodekahydrat, Kaliumaluminiumsulfat-Dodecahydrat, Aluminumkaliumsulfat-Dodekahydrat, Kaliumaluminiumdisulfat-Dodecahydrat, potassium aluminum disulfate dodecahydrate
PubChem CID 62667
ChEBI CHEBI:86465
IUPAC-Name Aluminum; Kalium; Disulfat; Dodecahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminumkaliumsulfat-Dodecahydrat
Namenshinweis Reag. Ph. Eur.
Menge 500 g
Strukturformel AlK(SO4)2 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 474.39 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 %
Güte ACS/puriss. P. A
Dichte 1.757 g/ml bei 25 °C