Learn More
Aluminium-Kaliumsulfat-Dodecahydrat, 98.0 bis 102.0 %, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka ProdukteDescription
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Aluminumkaliumsulfat-Dodecahydrat |
| Schmelzpunkt | 92 °C |
| Farbe | Weiß |
| pH | 3 bis 3.5 bei 20 °C |
| Menge | 100 g |
| Strukturformel | AlK(SO4)2 · H2O |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Formelmasse | 474.39 mol |
| Reinheit (%) | 98.0 bis 102.0 % |
| Güte | ACS-Reagenz |
| Show More |