Learn More
Brady™ SIGN RADIOACTIVE 7D 297MM ALU
Artikelnummer. 11730254 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Aluminium, Polyester
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
11730254 Aluminium, Polyester 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11730254 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 223620
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.65 CHF
    30.16 CHF / 1 Stück
    Sparen 3.49 CHF
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Klasse 7:Radioaktives Material
Alternate Part Number ADR 7DA-297 *297-B7525
Material Aluminium, Polyester
Menge Je 1
Beschreibung Aluminium mit Polyesterüberlaminat
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise
Höhe (metrisch) 297 mm
Max. Temperatur (metrisch) 170 °C
Dicke 0,271 mm
Breite (metrisch) 297 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 – 140 °C
Form Rhomboid
Sprachen Deutsch
Angezeigter Text Radioaktive Stoffe
Produkttyp Transportschild für radioaktive Gefahrenstoffe
Farbe Gelb auf Weiß