Learn More
Brady™ Gebotsschilder, Aluminium mit überlaminiertem Polyester
Artikelnummer. 11704904
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
100 mm
200 mm
315 mm
Angezeigter Text:
Atemschutz verwenden
Gesichtsschutz verwenden
Kopfschutz verwenden
Schutzhandschuhe
Schutzhaube verwenden
Tragen Sie Schutzschürzen
Vollschutz verwenden
ft. verwenden
Überschuhe verwenden
Packungsgröße:
1 Stück
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Angezeigter Text unitSize
11704904 100 mm Schutzhandschuhe 1 Stück
11840752 200 mm Schutzhandschuhe 1 Stück
11734854 315 mm Schutzhandschuhe 1 Stück
11764894 100 mm Atemschutz verwenden 1 Stück
11754854 315 mm Atemschutz verwenden 1 Stück
11880742 200 mm Atemschutz verwenden 1 Stück
11744854 315 mm Gesichtsschutz verwenden 1 Stück
11744894 100 mm Gesichtsschutz verwenden 1 Stück
10051104 200 mm Gesichtsschutz verwenden 1 Stück
11850732 200 mm Kopfschutz verwenden 1 Stück
11840742 200 mm Vollschutz verwenden 1 Stück
11774894 100 mm Überschuhe verwenden 1 Stück
11784894 200 mm Überschuhe verwenden 1 Stück
11794894 315 mm Überschuhe verwenden 1 Stück
11754894 100 mm Schutzhaube verwenden 1 Stück
11764854 200 mm Schutzhaube verwenden 1 Stück
11774854 315 mm Schutzhaube verwenden 1 Stück
11810752 200 mm ft. verwenden 1 Stück
12603486 200 mm Tragen Sie Schutzschürzen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Artikelnummer. 11704904 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 257930
Verfügbar ab: 17-08-2026
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number PIC 255-DIA 100-B7525
Material Aluminium, Polyester
Menge Je 1
Beschreibung Aluminium mit Polyesterüberlaminat
Durchmesser (metrisch) 100 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sicherheitsschilder für den Innen- und Außenbereich
Dicke 0,271 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 140 °C
Form Rund
Angezeigter Text Schutzhandschuhe
Produkttyp Gebotsschild
Farbe Weiß auf Blau