Learn More
Brady™ Gebotsschilder, Aluminium mit überlaminiertem Polyester
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
100 mm
200 mm
315 mm
Angezeigter Text:
Atemschutz verwenden
Fuß verwenden
Gesichtsschutz verwenden
Kopfschutz verwenden
Schutzhandschuhe
Schutzhaube verwenden
Tragen Sie Schutzschürzen
Vollschutz verwenden
Überschuhe verwenden
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC 265-DIA 200-B7525 |
| Material | Aluminium, Polyester |
| Menge | Je 1 |
| Beschreibung | Aluminium mit Polyesterüberlaminat |
| Durchmesser (metrisch) | 200 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sicherheitsschilder für den Innen- und Außenbereich |
| Dicke | 0,271 mm |
| Temperaturbereich (metrisch) | -40 °C bis 140 °C |
| Form | Rund |
| Mehr anzeigen |