Learn More
Aluminiumplatte, 4.76 mm (0.19 in.) Dicke, Alfa Aesar™
Artikelnummer. 15411787
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
30 x 30 cm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15411787 30 x 30 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15411787 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042125.RF
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum
CAS 11145-27-0
Aussehen Silver gray plate
Menge 30 x 30 cm
Geruch Odorless
Form Platte, 4.76 mm (0.19 Zoll) dick
Summenformel AlSi
MDL-Nummer MFCD00214039
Synonym silicon aluminum, aluminum-silicon alloy, al.si, aluminum silicon slug, aluminum silicon, aluminum-silane 1/1, aluminum silicon powder,-325 mesh, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 6.35mm 0.25in length, aluminum silicon slug, 12.7mm 0.5in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic
InChI-Schlüssel CSDREXVUYHZDNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Al].[Si]
IUPAC-Name Aluminium;Silikon
Molekulargewicht (g/mol) 55.067
PubChem CID 9793685