Learn More
Aluminium, Plasma-Standardlösung, Al 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Artikelnummer. 11480360
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11480360 500 mL 500 Milliliter
11351429 50 mL 50 Milliliter
11341429 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480360 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 013856.AP
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7429-90-5 , 7732-18-5
Summenformel Al
Molekulargewicht (g/mol) 26.98
MDL-Nummer MFCD00134029
InChI-Schlüssel XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum
Dampfdruck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Physikalische Form Flüssig
Typ Analytical Standard
IUPAC-Name Aluminium
Menge 500 mL
Güte Specpure
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Salzsäure:5,0 %; Aluminium:0,1 %; Wasser:94,9%