Learn More
Aluminium, Plasma-Standardlösung, Specpure™, Al 10,000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392328
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11392328
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014405.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Aluminum, plasma standard solution is used as a single-element standard solution for plasma emission spectrometry. It is also used as a standard solution in analytical chemistry and atomic absorption spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00134029
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum plasma standard solution
Namenshinweis Al 10000μg/mL
Physikalische Form Flüssig
Konzentration Al in 5% HCl
UN-Nummer UN1789
Löslichkeit Miscible with water
Menge 100 mL
Güte Specpure
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum, plasma standard solution, Specpure, Al 10,000µg/ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hydrochloric acid