Learn More
Aluminiumphosphat, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Artikelnummer. p-4407201
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11300819
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010628.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7784-30-7 | AlO4P | 121.951 g/mol
Aluminum phosphate is used in the production of glass, mixture of ceramic, waterproofing concrete and dental cements, in cosmetics as a emollient, flame retardant, catalyst in organic synthesis, fireproofing textile, pharmaceuticals and dyes. It also used in many adhesives, binders and cements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7784-30-7
Summenformel AlO4P
Molekulargewicht (g/mol) 121.951
MDL-Nummer MFCD00003430
InChI-Schlüssel ILRRQNADMUWWFW-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum phosphate, aluminum monophosphate, phosphalugel, phosphaljel, monoaluminum phosphate, aluminum acid phosphate, aluphos, aluminophosphoric acid, aluminiumphosphat german, aluminum phosphate 1:1
PubChem CID 64655
IUPAC-Name Aluminium;phosphat
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[Al+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum phosphate
Schmelzpunkt >1500°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% (Metal basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in concentrated hydrochloric acid,alcohol and nitric acid. Insoluble in water.
Formelmasse 121.95
Aussehen White powder
Dichte 2.566 g/cm3
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum phosphate, Puratronic
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.