Learn More
Aluminiumperchlorat-Nonahydrat, 98%, Honeywell™ Fluka ™
Artikelnummer. 15631840 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. 15631840
Marke: Honeywell-Fluka 208485100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
> 98 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminium-Perchlorat-Nonahydrat
CAS 81029-06-3
Physikalische Form Fest
Menge 100 g
Summenformel AlCl3H18O21
Strukturformel Al(ClO4)39H2O
MDL-Nummer MFCD00149130
UN-Nummer UN1481
Synonym Aluminium-Perchlorat-Nonahydrat, Aluminium-Perchlorat-Nonahydrat, Reagenz, Aluminium 3+ Nonahydrat Triperchlorat, aluminum 3+ nonahydrate triperchlorate
InChI-Schlüssel CYRDFMGMNQJULY-UHFFFAOYSA-K
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Al+3]
IUPAC-Name Aluminium;Triperchlorat;Nonahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 487.455
PubChem CID 16211522
Formelmasse 487.47 mol
Reinheit (%) 98%