Learn More
Aluminiumoxidsubstrat, 10 x 10 x 1 mm, einseitig poliert, R-Ebene, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11363798
Click to view available options
Menge:
5 Ea.
Je 1
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 11363798
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040282.KT
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum Oxide Substrate, R Plane
Namenshinweis Polished Two Sides
Menge Je 1
Summenformel Al2O3
MDL-Nummer MFCD00003424
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (0.0098g/L at 29°C),hexane and toluene.