Learn More
Aluminiumoxidsubstrat, 10 x 10 x 0.5 mm, einseitig poliert, R-Ebene, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 Ea.
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aluminum Oxide Substrate, R Plane |
| Namenshinweis | Polished Two Sides |
| Menge | Je 1 |
| Summenformel | Al2O3 |
| MDL-Nummer | MFCD00003424 |