Learn More
Aluminiumoxid, weißes Pulver, 99.97 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3256863
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11389117
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039812.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
Aluminum oxide, is useful to produce aluminum metal. It has many uses in pharmaceutical and industrial manufacturing processes as an adsorbent, desiccating agent, and catalyst, and in the manufacture of dental cements, available in toothpaste, as a dispersing agent food additive, and for uses in hemodialysis. Tailored aluminum oxide layers plays an important role for the bipolar current adjustment in the plasma electrolytic oxidation process. Red phosphorus/aluminum oxide composites play an essential role as flame retardants in recycled poly(ethylene terephthalate).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1344-28-1
Summenformel Al2O3
Molekulargewicht (g/mol) 101.96
MDL-Nummer MFCD00003424
InChI-Schlüssel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
IUPAC-Name Dialuminium(3+) Trioxidandiid
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum oxide
Namenshinweis gamma
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.97% (Metals basis)
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in cold water,acid and alkali. Insoluble in hot water.
Formelmasse 101.96