Learn More
Aluminiumoxid, Zement, Al2O3 95 % (SiO2 ∽ 5 %), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11333138
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 11333138
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 033201.A1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Form: ca. 60 Mikrometer
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1344-28-1
Summenformel Al2O3
Molekulargewicht (g/mol) 101.96
MDL-Nummer MFCD00003424
InChI-Schlüssel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum oxide
Namenshinweis Contains 0.5% organic binder to increase dry strength.
Farbe Weiß
Physikalische Form Agglomeriert <150 Mikron
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich Al2O3 95% (SiO2 ∽5%)
IUPAC-Name Dialuminium(3+) Trioxidandiid
Geruch Geruchsneutral
Aussehen White powder
Dampfdruck 1.33 hPa (1mmHg) at 2158°C