Learn More
Aluminiumoxid, Basisch, Brockmann-Aktivitätsgrad I, Pulver, BAKER ANALYZED™ Reagenz, J.T.Baker ™
Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
500 Gramm
Beschreibung
- Für die Chromatographie
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aluminiumoxid, Basisch |
| Namenshinweis | Brockmann-Aktivitätsgrad I |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 500 g |
| IUPAC-Name | Dialuminium;sauerstoff(2-) |
| Formelmasse | 101.96 |
| Güte | BAKER ANALYZED™ Reagenz |
| Verpackung | Weithalsflasche Braunglas |
| Relative Dichte | 1 l = 4.00 kg |