Learn More
Aluminiumoxid, Aerosol, feuerfest, streichfähige Farbe, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364788
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11364788 250 g 250 Gramm
11354788 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11364788 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043119.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bietet eine schützende Al2O3-Beschichtung für hohe Temperaturen auf Keramik, Graphit oder Metall
Provides protective high temperature Al{2}O{3} coating on ceramic, graphite, or metalAluminum oxide, Aerosol Refractory Brushable Paint is used as barrier layer between dissimilar materials to prevent reaction and interactions during high temperature. It also acts as a solvent-based paint. It also provides protective high temperature alumina coating on ceramic, graphite and metal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1344-28-1
Summenformel Al2O3
Molekulargewicht (g/mol) 101.96
MDL-Nummer MFCD00003424
InChI-Schlüssel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum oxide
Namenshinweis Aerosol Refractory Brushable Paint
Farbe Weiß
Physikalische Form Pasten
Menge 250 g
UN-Nummer UN1263
Flammpunkt −4°C (25°F)
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
IUPAC-Name Dialuminium(3+) Trioxidandiid
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum oxide, Aerosol Refractory Brushable Paint
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter Entsorgung /gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften. zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl alcohol, Acetone, Hectorite
Für die Herstellung und den Laborgebrauch. Nicht für Getränke geeignet