Learn More
Honeywell Fluka™ Aluminiumoxid, aktiviert, neutral, Brockmann I, Honeywell Fluka™
Aktiviert, neutral, Brockmann I
Marke: Honeywell Fluka™ 199974-5KG
Additional Details : CAS : 1344-28-1 Gewicht : 5.00000kg
Menge | 5 kg |
---|
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Chemische Identifikatoren
1344-28-1 | |
101.96 | |
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N | |
9989226 | |
[O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3] |
Al2O3 | |
MFCD00003424 | |
Aluminiumoxid, Aluminiumoxid, Alpha-Aluminiumoxid, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, Aloxit, alundum | |
Dialuminium; Sauerstoff (2 -) |
Spezifikation
Aluminiumoxid | |
1344-28-1 | |
Al2O3 | |
NONH für alle Transportarten | |
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N | |
Dialuminium; Sauerstoff (2 -) | |
9989226 | |
Neutral |
Aktivierte Brockmann I | |
Al2O3 | |
MFCD00003424 | |
Aluminiumoxid, Aluminiumoxid, Alpha-Aluminiumoxid, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, Aloxit, alundum | |
[O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3] | |
101.96 | |
101.96 mol | |
5 kg |