Learn More
Aluminiumoxid, aktiviert, neutral, Brockmann-Grad II, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Aluminum oxide is used as an abrasive, dosimeter, filler of choice for plastics, ingredient in sunscreen and cosmetics. Aluminum oxide flakes are also used in paint for providing reflective decorative effects. In laboratories it is widely used as a medium for chromatographic purifications. It is used in the production of aluminum (Hall–Héroult process), alumina nanofibers, cutoff tools, and sandpaper. It serves as a catalyst for several reactions of industrial importance, including converting alcohols into alkenes, decomposing hydrazine, drying of gases, and converting hydrogen sulfide into sulfur in refineries (Claus Process). It is also used in integrated circuits, compact fluorescent lamps (CFL), sodium vapor lamps, hip replacements, CD/DVD polishing, superconducting quantum interference devices (SQUIDS), insulation devices, and as a support for many popular catalysts (for example, in Ziegler-Natta polymerizations).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aluminiumoxid wird als Schleifmittel, für Dosimeter, als Füllstoff der Wahl für Kunststoffe, Inhaltsstoff in Sonnencremes und Kosmetika verwendet. Aluminiumoxid-Flocken werden auch in Farben für reflektierende dekorative Effekte verwendet. In Laboren wird es häufig als Medium für chromatographische Aufreinigungen verwendet. Es wird bei der Herstellung von Aluminium (Hall-Héroult-Prozess), Aluminiumoxid-Nanofasern, Trennwerkzeugen und Sandpapier verwendet. Es dient als Katalysator für mehrere Reaktionen von industrieller Bedeutung, darunter die Umwandlung von Alkoholen in Alkene, die Zersetzung von Hydrazin, die Trocknung von Gasen und die Umwandlung von Schwefelwasserstoff in Schwefel in Raffinerien (Claus-Prozess). Es wird auch in integrierten Schaltkreisen, kompakten Leuchtstofflampen (CFL), Natriumdampflampen, Hüftersatzteilen, CD/DVD-Polierungen, supraleitenden Quanteninterferenzgeräten (SQUIDS), Isolierungsgeräten und als Unterstützung für viele gängige Katalysatoren (z. B. bei Ziegler-Natta-Polymerisationen) verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser, Ethanol und Diethylether.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Basen, Chlortrifluorid, Ethylenoxid, Natriumnitrat und Vinylverbindungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aluminum oxide |
| Namenshinweis | activated, neutral |
| Menge | 2500 g |
| Flammpunkt | None |
| Merck Index | 14,356 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water,ethanol and diethyl ether. |
| Formelmasse | 101.96 |
| Güte | Brockmann II |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Dichte | 3.97 |