Learn More
Aluminum Oxide, 99.5% trace Metals Basis, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15612810 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15612810
Marke: Honeywell-Fluka 26549725G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 1344-28-1
Summenformel Al2O3
Molekulargewicht (g/mol) 101.96
MDL-Nummer MFCD00003424
InChI-Schlüssel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
IUPAC-Name Dialuminium(3+) Trioxidandiid
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum Oxide
Physikalische Form Powder
Menge 25 g
Strukturformel Al2O3
UN-Nummer NONH for all modes of transport
Formelmasse 101.96g/mol
Reinheit (%) 99.5% (trace metals basis)