Learn More
Brady™ Aufkleber für den Transport, Aluminium mit überlaminiertem Polyester
Artikelnummer. 11784914
Ansicht ändern
Click to view available options
Angezeigter Text:
Giftige und schädliche Substanzen 6
Korrosive Substanz 8
Organisches Peroxid 5.2
Oxidierende Substanzen und organische Peroxide 5
Umweltgefährdende Stoffe
Verschiedene gefährliche Stoffe 9
Warnung vor giftigen Stoffen
Dicke:
0,024 mm
0,27 mm
0,271 mm
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Angezeigter Text Dicke unitSize
11784914 Korrosive Substanz 8 0,271 mm 1 Stück
11701003 Umweltgefährdende Stoffe 0,271 mm 1 Stück
11704924 Verschiedene gefährliche Stoffe 9 0,271 mm 1 Stück
11760953 Organisches Peroxid 5.2 0,271 mm 1 Stück
11710963 Organisches Peroxid 5.2 0,024 mm -
11724914 Oxidierende Substanzen und organische Peroxide 5 0,271 mm 1 Stück
11744914 Giftige und schädliche Substanzen 6 0,271 mm 1 Stück
11720294 Warnung vor giftigen Stoffen 0,27 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11784914 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 258977
Lager vorrätig
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG
Alternate Part Number ADR 8-297 *297-B7525
Material Aluminium, Polyester
Menge Je 1
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschreibung Aluminium mit Polyesterüberlaminat
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise
Höhe (metrisch) 297 mm
Dicke 0,271 mm
Breite (metrisch) 297 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 140 °C
Form Diamant
Angezeigter Text Korrosive Substanz 8
Produkttyp Transportschild
Farbe Schwarz auf Weiß