Learn More
Aluminiumnitridstab, rund, 22 mm Durchmesser, Alfa Aesar™
Artikelnummer. 11334638
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
150 mm
200 mm
Packungsgröße:
150 Millimeter
200 Millimeter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11334638 150 mm 150 Millimeter
11324638 200 mm 200 Millimeter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11334638 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043000.DO
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 24304-00-5
Summenformel AlN
Molekulargewicht (g/mol) 40.99
MDL-Nummer MFCD00003429
InChI-Schlüssel PIGFYZPCRLYGLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum nitride, unii-7k47d7p3m0, aluminum nitride paste, aluminum nitride 50g, aluminum nitride grade a, aluminum nitride grade b, aluminum nitride grade c
PubChem CID 90455
ChEBI CHEBI:50884
SMILES N#[Al]
Specifications
Chemischer Name oder Material Aluminum nitride
Farbe Weiß bis gelb
Aussehen White to pale yellow rod
Menge 150 mm
Geruch Odorless
Form Rod
IUPAC-Name Alumanylidyneamin