Learn More
Aluminiumnitrid, N32.0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048815
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11367247
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011546.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 24304-00-5 | AlN | 40.99 g/mol
Aluminum nitride possesses very high thermal conductivity and effectively used in the ceramic industry. It finds application in deep ultraviolet optoelectronics, steel production, dielectric layers in optical storage media, chip carriers and as a crucible to grow crystals of gallium arsenide. It is also used as a radio frequency filter, which finds application in mobile phones. Further, it is used as a circuit carrier in semiconductors. In addition to this, it is used as a heat-sink in light-emitting diode lighting technology.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24304-00-5
Summenformel AlN
Molekulargewicht (g/mol) 40.99
MDL-Nummer MFCD00003429
InChI-Schlüssel PIGFYZPCRLYGLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum nitride, unii-7k47d7p3m0, aluminum nitride paste, aluminum nitride 50g, aluminum nitride grade a, aluminum nitride grade b, aluminum nitride grade c
PubChem CID 90455
ChEBI CHEBI:50884
SMILES N#[Al]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum nitride
Schmelzpunkt >2200°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Merck Index 14,353
Löslichkeitsinformationen Soluble in mineral acids.
IUPAC-Name Nitridoaluminium
Formelmasse 40.99
Concentration or Composition (by Analyte or Components) N 32.0% min.
Geruch Ammonia-like
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 3.26 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum nitride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.